Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke: Brady™ 078189
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
- Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
ANTISKID TAPE BLACK 25MMX18M | |
18 m x 25 mm | |
59.1 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
0.98 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Schwarz | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
25 mm | |
Schwarz | |
Rutschfestes Klebeband |