Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke:  Brady™ 078199
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721665
  • 126.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
  • Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
Spezifikation
ANTISKID TAPE RED 100MMX18M
18 m x 100 mm
59.1 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
3.94 in.
Dauerhaftes Acryl
Polyester
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Rot
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
18 m
-40°F to +158°F
0,162 mm
100 mm
Rot
Rutschfestes Klebeband