Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen
Product Code. 11839440 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Verschluss:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11839440
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen.
  • Bördelzange
  • Manuell
  • Stahl
  • Nicht autoklavierbar
  • Verstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 28 mm Bördelzange
Durchmesser (metrisch) Verschluss 28 mm
Material Stahl
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar