Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-Säulen
Definieren Sie Ihre Erwartungen an GC-Säulen mit hoher Polarität mit den Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR Säulen neu
Marke: Thermo Scientific™ 26082-0590
Beschreibung
Verfeinern Sie Ihre Erwartungen an GC/MS mit hoher Polarität mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR Säulen, die speziell mit einem Polymer und Oberflächenbehandlung entwickelt wurden, um traditionelle Probleme bei Säulen mit hoher Polarität zu auszuräumen.
Entwickelt für herausragende Leistung
- Hochpolare Phase, 90 % Biscyanopropyl/10 % Phenylcyanopropyl-Polysiloxan, nicht gebunden
- Starkes Dipolmoment und hohe Selektivität für cis/trans-Verbindungen oder Verbindungen mit konjugierten doppelten Bindungen
- Entsprechend USP G8 und G48
Anwendungen:
- Cis/Trans Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Dioxine
- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Alkohole
- Aldehyde
- Biodiesel–FAMEs
- DB-23
- HP-23
- Rtx™™-2330
- SP™-2330
- SP™-2380
- SPB™-2560
- HP-88
- Silar™™ 90c
- CP-Sil 88 FAME
- CP-Sil 88
- BPX 70
- BPX 90
Spezifikation
260/275 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-Polar | |
GC/MS für cis/trans-FAMEs, GC/MS für Dioxine | |
60 m | |
Dicke 0,1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G8, G48 | |
0,1 μm | |
Stark polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.