Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
11.05 € - 430.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Material | Polyester |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Form | Diamantförmig |
Produkttyp | GHS-Symbolzeichen |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Modell | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Modell | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15414871
|
Brady™
811720 |
Akute Toxizität | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.30 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15404871
|
Brady™
811718 |
Akute Toxizität | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
17.25 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11598904
|
Brady™
811719 |
Akute Toxizität | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15604227
|
Brady™
811719 |
Akute Toxizität | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11753889
|
Brady™
811721 |
Akute Toxizität | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15614227
|
Brady™
811721 |
Akute Toxizität | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
164.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15434871
|
Brady™
811722 |
Akute Toxizität | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15454851
|
Brady™
811693 |
Druckgas | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
17.25 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11548884
|
Brady™
811694 |
Druckgas | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15604217
|
Brady™
811694 |
Druckgas | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15464851
|
Brady™
811695 |
Druckgas | 40 mm | Karte geladen | 100/Packung |
11.05 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15644237
|
Brady™
814035 |
Druckgas | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15368751
|
Brady™
814035 |
Druckgas | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15474851
|
Brady™
811697 |
Druckgas | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11763879
|
Brady™
811696 |
Druckgas | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15614217
|
Brady™
811696 |
Druckgas | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15474861
|
Brady™
811713 |
Korrosiv | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
22.10 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11548904
|
Brady™
811714 |
Korrosiv | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15684217
|
Brady™
811714 |
Korrosiv | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15484861
|
Brady™
811715 |
Korrosiv | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.60 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15694217
|
Brady™
811716 |
Korrosiv | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
163.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11743889
|
Brady™
811716 |
Korrosiv | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15318761
|
Brady™
814039 |
Korrosiv | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15684237
|
Brady™
814039 |
Korrosiv | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
175.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15328751
|
Brady™
814032 |
Explosiv | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15614237
|
Brady™
814032 |
Explosiv | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15494861
|
Brady™
811717 |
Korrosiv | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
16.55 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15338751
|
Brady™
814033 |
Entzündbar | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15624237
|
Brady™
814033 |
Entzündbar | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15414861
|
Brady™
811703 |
Gewässergefährdend | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
17.90 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11548894
|
Brady™
811704 |
Gewässergefährdend | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15644217
|
Brady™
811704 |
Gewässergefährdend | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15424861
|
Brady™
811705 |
Gewässergefährdend | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.30 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11723889
|
Brady™
811706 |
Gewässergefährdend | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15654217
|
Brady™
811706 |
Gewässergefährdend | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
164.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15398751
|
Brady™
814037 |
Gewässergefährdend | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15664237
|
Brady™
814037 |
Gewässergefährdend | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
152.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15434861
|
Brady™
811707 |
Gewässergefährdend | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15484851
|
Brady™
811698 |
Gesundheitsgefahr | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
17.85 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11598884
|
Brady™
811699 |
Gesundheitsgefahr | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15624217
|
Brady™
811699 |
Gesundheitsgefahr | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
430.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15494851
|
Brady™
811700 |
Gesundheitsgefahr | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.35 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15378751
|
Brady™
814036 |
Gesundheitsgefahr | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15654237
|
Brady™
814036 |
Gesundheitsgefahr | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11783879
|
Brady™
811701 |
Gesundheitsgefahr | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15634217
|
Brady™
811701 |
Gesundheitsgefahr | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
168.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15404861
|
Brady™
811702 |
Gesundheitsgefahr | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15424851
|
Brady™
811688 |
Oxidierend | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
17.25 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15684207
|
Brady™
811689 |
Oxidierend | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11598874
|
Brady™
811689 |
Oxidierend | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
11753879
|
Brady™
811691 |
Oxidierend | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15694207
|
Brady™
811691 |
Oxidierend | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
163.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15434851
|
Brady™
811690 |
Oxidierend | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
11.05 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15444861
|
Brady™
811708 |
Gefahr für die Atemwege | 100 mm | Karte geladen | 20/Packung |
18.20 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15358751
|
Brady™
814034 |
Oxidierend | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15634237
|
Brady™
814034 |
Oxidierend | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15444851
|
Brady™
811692 |
Oxidierend | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11598894
|
Brady™
811709 |
Gefahr für die Atemwege | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15664217
|
Brady™
811709 |
Gefahr für die Atemwege | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
414.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15454861
|
Brady™
811710 |
Gefahr für die Atemwege | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.35 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11733889
|
Brady™
811711 |
Gefahr für die Atemwege | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15674217
|
Brady™
811711 |
Gefahr für die Atemwege | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung |
164.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15308761
|
Brady™
814038 |
Gefahr für die Atemwege | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
15674237
|
Brady™
814038 |
Gefahr für die Atemwege | 50 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung |
157.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15464861
|
Brady™
811712 |
Gefahr für die Atemwege | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11548874
|
Brady™
811684 |
Entzündbar | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | N/A | N/A | N/A | |||||
15664207
|
Brady™
811684 |
Entzündbar | 100 mm | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 |
414.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11743879
|
Brady™
811686 |
Entzündbar | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | N/A | N/A | N/A | |||||
15674207
|
Brady™
811686 |
Entzündbar | 50 mm | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 |
168.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15404851
|
Brady™
811685 |
Entzündbar | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
13.40 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15464841
|
Brady™
811680 |
Explosiv | 40 mm | Karte geladen | 20/Packung |
12.15 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15414851
|
Brady™
811687 |
Entzündbar | 70 mm | Karte geladen | 6/Packung |
15.10 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Selbstklebende Etiketten in Diamantform
- Vorgedruckt mit GHS-Gefahrensymbolen
- Laminierter Polyester, Hochglanzoberfläche schwarz und rot auf weiß
Specifications
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Laminiertes Polyester | |
GHS-Symbolzeichen |
Polyester | |
Diamantförmig |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert