Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15378751
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15378751
Marke: Brady™ 814036
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 1805-50*50-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Modell Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Gesundheitsgefahr
Produkttyp GHS-Symbolzeichen
Farbe Schwarz auf Weiß