Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 811687
13.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstklebende Etiketten mit GHS-Symbol
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
- Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
- Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
6/Packung | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
Diamantförmig | |
GHS-Symbolzeichen |
Polyester | |
Karte geladen | |
Laminiertes Polyester | |
70 mm | |
70 mm | |
Entzündbar | |
rot auf weiß |