Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Selbstklebende Etiketten in Diamantform
- Vorgedruckt mit GHS-Gefahrensymbolen
- Laminierter Polyester, Hochglanzoberfläche schwarz und rot auf weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 1803-40*40-B7541-CRD |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 20/Packung |
| Modell | Karte geladen |
| Klebstofftyp | Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Mehr anzeigen |