Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15484851
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15484851
Marke: Brady™ 811698
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 1805-100*100-B7541-CRD
Material Polyester
Menge 20/Packung
Modell Karte geladen
Klebstofftyp Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Gesundheitsgefahr
Produkttyp GHS-Symbolzeichen