Learn More
Brady™ Sicherheitsschild für den Transport gefährlicher Güter: Hochentzündliche Flüssigkeit
Marke: Brady™ 257504
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |
ADR 3A-100*100-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Brennbare Flüssigkeiten 3 | |
Schwarz auf rot |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Sicherheitsschild für den Transport gefährlicher Güter: Hochentzündliche Flüssigkeit > Größe:Gehäuse 100mmH
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction