Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
Marke: Gosselin™ PR500-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht steril
- Hohe Stoßfestigkeit
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Ionisierter Behälter | |
Polypropylen | |
510 mL | |
Weiß | |
Weiß | |
72 mm | |
160/Karton |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
EG N°1935/2004 | |
Schraubverschluss | |
101 mm | |
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und natürliche Dichtung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß > Ionisiert; Fassunsgvermögen:Gehäuse 510mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur