missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAG-3 Antibody (874528), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB23197J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spezifikation
LAG-3 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
874528 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627 | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
3902 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
LAG-3 Antibody (874528), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur