Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose-Tabletten
Hochwertige, vielseitig einsetzbare Agarose-Tabletten in Blisterverpackung.
Marke: Thermo Scientific™ R2801
106.53 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschreibung
TopVision Agarose-Tabletten, niedrige EEO (LE), sind eine Mehrzweck-Agarose im Tablettenformat, die in einer praktischen Blisterpackung geliefert wird. Die Agarose-Tabletten bestehen aus Agarose mit Standard-Schmelzpunkt, die hochauflösende, scharfe DNA-Banden mit hoher Klarheit und niedrigem Hintergrund liefert. Die optimierte Gelstärke verbessert die einfache Verarbeitung und Handhabung. Hergestellt unter Verwendung eines innovativen Herstellungsprozesses ohne organische Lösungsmittel, der grüner und umweltfreundlicher ist.
Merkmale
• Praktisches Tablettenformat – kein umständliches Wiegen erforderlich.
• Protokoll mit schneller Auflösung.
•“Grün” – mit einer innovativen Technologie ohne organische Lösungsmittel hergestellt, die die Umweltbelastung deutlich reduziert.
• Verbesserte Auflösung und reduzierter Hintergrund.
Anwendungen
Ideal für die routinemäßige DNA- und RNA-Gel-Elektrophorese und Blot-Assays.
Umweltverträgliche grüne Lösung
Im Gegensatz zu herkömmlichem Agarose-Pulver, das in der Produktion stark von der Verwendung toxischer organischer Lösungsmittel abhängig ist, werden TopVision Agarose-Tabletten mit einem innovativen Verfahren hergestellt, das die Abhängigkeit von organischen Lösungsmitteln vollständig eliminiert, die Umweltbelastung erheblich reduziert und gleichzeitig eine sicherere Arbeitsumgebung schafft.
Aussehen: Weißes bis cremefarbenes Pulver
> Asche:≤ 0,5 %
> CAS: 9012-36-6
> EEO:≤ 0,13
> Gelstärke:≥ 1.200 g/cm2 (1 % Gel)
> Gelierpunkt: 36 °C ± 1,5 °C (1,5 % Gel)
> Gefahren:Keine
> Verunreinigungen (DNasen, RNasen und Proteasen): Keine
> Schmelzpunkt: 88 °C ± 1,5 °C (1,5 % Gel)
> Feuchtigkeitsgehalt:≤ 10 %
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen:Umgebungstemperatur
> Löslichkeit: Klare farblose Lösung bei 1 g in 100 ml Wasser
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
> Sulfate:≤ 0,15 %
Spezifikation
TopVision Agarose-Tablette | |
88 °C | |
200 Tabletten (je 0,5g) |
100 bp bis >30 kb | |
TopVision | |
Gelelektrophorese |