Learn More
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332
Potent pan-ERR agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 8112/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLU-PP-332 is a potent and selective pan estrogen related receptor (ERR) agonist (EC50 values are 98 nM, 230 nM and 430 nM for ERRα, ERRβ and ERRγ respectively). In a mouse model of metabolic syndrome SLU-PP-332 increases energy expenditure and fatty acid oxidation, decreases fat mass, and improves insulin sensitivity. Also increases mitochondrial respiration in vitro.
Spezifikation
(E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide | |
10 mg | |
C18H14N2O2 |
303760-60-3 | |
Estrogen and Related Receptor Agonists | |
0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332 > 10 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur