Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 493/503 (4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-Pentamethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen)
Artikelnummer. 11540326
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540326
Marke: Invitrogen™ D3922
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unpolare Struktur
Mit der unpolaren Struktur, langen Wellenlängen-Absorption und Fluoreszenz kann BODIPY™ 493/503 als Färbung für neutrale Lipide und als Tracer für Öl und andere unpolare Lipide verwendet werden. Wir empfehlen, das Produkt in hochwertigem wasserfreiem DMSO aufzulösen, um eine Stammkonzentration von 1 bis 10 mM zu erreichen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie BODIPY
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Summenformel C14H17BF2N2.
Physikalische Form Fest
Produkttyp Fettsäure
Anregung/Emission 493/504 nm