Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, Zellkultur-Reagenz Artikelnummer.: 15406089
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15406089
250 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 15406089
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63925.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The primary use of L-phenylalanine in the body is in the production of tyrosine, another amino acid. It is an essential amino acid, which is biologically converted into L-tyrosine, another one of the DNA-encoded amino acids, which in turn is converted to L-DOPA and further converted into dopamine, norepinephrine, and epinephrine. L-Phenylalanine is produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of Aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die primäre Verwendung von L-Phenylalanin im Körper ist in der Produktion von Tyrosin, einer weiteren Aminosäure. Sie ist eine essentielle Aminosäure, die biologisch in L-Tyrosin umgewandelt wird, eine weitere DNA-codierte Aminosäure, die wiederum in L-DOPA umgewandelt und weiter in Dopamin, Norepinephrin und Adrenalin umgewandelt wird. L-Phenylalanin wird für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Zubereitung von Aspartam hergestellt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Wässrige Löslichkeit steigt mit Erwärmung. Auch löslich in Methanol, Ethanol oder 1 M NH{4}OH
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Farbe Weiß
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Aqueous solubility increases with warming; Also soluble in methanol,ethanol or 1M NH4OH
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Menge 250 g
Formelmasse 165.19
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW10K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberJ63925.30,J63925.22,J63925.36
ChargennummerW21J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ63925.30,J63925.22,J63925.36
ChargennummerZ09I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog NumberJ63925.30,J63925.22,J63925.36
ChargennummerN14I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ63925.30,J63925.22,J63925.36
ChargennummerX28H060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog NumberJ63925.30,J63925.22,J63925.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, Zellkultur-Reagenz >