Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Milchsäure, 90%ige Lösung in Wasser
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Lactic acid |
Siedepunkt | 125,0 °C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Strukturformel | CH3CH(OH)CO2H |
Beilstein | 03, IV, 633 |
Fieser | 15,181 |
Merck Index | 15, 5385 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural und Äther, praktisch unlöslich in Chloroform und Kohlenstoffdisulfid |
Formelmasse | 90.08 |
Reinheit (%) | ≥88% |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460875 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 189870051,189872500,189870010 |
A0463441 | Analysenzertifikat | 06/06/2024 | 189870051,189872500,189870010 |
A0449919 | Analysenzertifikat | 03/02/2023 | 189870051,189872500,189870010 |
A0401035 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 189870051,189872500,189870010 |
A0407382 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 189870051,189872500,189870010 |
Sicherheit und Handhabung
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%