Learn More
Milchsäure, ACS, 85.0 bis 90.0 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used most commonly by athletes to describe the intense pain felt during exhaustive exercise. Used to make cultured dairy products, as a food preservative, and to make chemicals. Useful for the creation of highly aligned electrospun poly-L-lactic acid fibers for nerve regeneration applications. Poly(lactic acid) nanocomposites with various organoclays shows useful application for gas permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lactic acid |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Schmelzpunkt | 18 °C |
Siedepunkt | 122 °C (15 mm) |
Prozentgehaltsbereich | 85.0 to 90.0% |
Beilstein | 1209341 |
Merck Index | 14,5336 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide. |
Formelmasse | 90.08 |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18K055 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 036415.22,036415.A3,036415.36 |
Q29K034 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 036415.22,036415.A3,036415.36 |
Q29K035 | Analysenzertifikat | 10/05/2024 | 036415.22,036415.A3,036415.36 |
M12K028 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 036415.22,036415.A3,036415.36 |
X23J001 | Analysenzertifikat | 10/11/2023 | 036415.22,036415.A3,036415.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid