Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Milchsäure, 90%ige Lösung in Wasser Artikelnummer.: 10592274
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Milchsäure, 90%ige Lösung in Wasser
Artikelnummer. 10592274
Gehäuse 5L, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Gehäuse 5L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10592274
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189870051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00064266
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulacMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lactic acid
Siedepunkt 125,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural und Äther, praktisch unlöslich in Chloroform und Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) ≥88%
Dichte 1,2000g/mL
Menge Gehäuse 5L
Flammpunkt > 112 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4260 bis 1,4280
Relative Dichte 1,2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number189870051,189872500,189870010
ChargennummerA0463441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number189870051,189872500,189870010
ChargennummerA0449919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number189870051,189872500,189870010
ChargennummerA0401035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number189870051,189872500,189870010
ChargennummerA0407382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number189870051,189872500,189870010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Milchsäure, 90%ige Lösung in Wasser >