Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Sample Vial with Rubber Cap
Clear screw thread sample vial
Marke:  DWK Life Sciences 60910D-3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17761078
  • 549.00 € / 1152 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oben geschlossene Kappe aus schwarzem Phenol, mit Gummieinlage, unbefestigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
19 mm
Kappen aus schwarzem Phenol und Gummieinlagen
Phenolic with Rubber Liner
Typ I, 51 Verlängerungsschläuche aus Borosilikatglas
Clear
12 mL
15-425
65 mm
Durchsichtiges Probenfläschchen mit Gummikappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Sample Vial with Rubber Cap > 12 mL