Learn More
Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer
Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationswerkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ F-UVCABMTY4
1657.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15582496
  • 2280.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • UV-Lampen an den Schränken denaturieren Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten, sodass sie für die Amplifikation nicht mehr geeignet sind.
  • Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-Licht nicht ausgesetzt wird.
  • Die UV-Lampen sind zeitgesteuert
  • Sicherheitsschalter an den Schranktüren schalten die UV-Lampen beim Öffnen aus.
  • Schirmt radioaktive beta-Strahlung ab
  • Spezifikation
    Spezifikation
    4 UV-Lampen, 1 weiß
    510 mm
    5 x 15 W
    560 mm
    350 mm
    Tablett
    12 kg
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer >