Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Sample Vial with Rubber Cap
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 mL
Höhe (metrisch):
65 mm
Außendurchmesser (metrisch):
19 mm
Gewindetyp:
15-425
Packungsgröße:
1152 Stück
Beschreibung
- Oben geschlossene Kappe aus schwarzem Phenol, mit Gummieinlage, unbefestigt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Black |
| Farbe | Clear |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Volumen (metrisch) | 12 mL |
| Enthält | Kappen aus schwarzem Phenol und Gummieinlagen |
| Gewindetyp | 15-425 |
| Verschlussmaterial | Phenolic with Rubber Liner |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Typ I, 51 Verlängerungsschläuche aus Borosilikatglas |
| Typ | Durchsichtiges Probenfläschchen mit Gummikappe |