Learn More
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde
Hergestellt aus Borosilikatglas
708.00 € - 2495.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Menge | 100er-Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | ClosureSize | Marking Spot | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | ClosureSize | Marking Spot | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11893043
|
DWK Life Sciences
331232S |
Durchsichtig | 2 ml-Autosamplerfläschchen |
795.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11803053
|
DWK Life Sciences
331545S |
Durchsichtig | 4 ml-Autosamplerfläschchen |
2495.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11813053
|
DWK Life Sciences
331545SW |
Durchsichtig | Ja | 4 ml-Autosamplerfläschchen mit Beschriftungsfeld |
805.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853053
|
DWK Life Sciences
511232SA |
Bernsteinfarben | 2 ml-Autosamplerfläschchen |
708.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11863053
|
DWK Life Sciences
511545SA |
Bernsteinfarben | 4 ml-Autosamplerfläschchen |
810.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11873053
|
DWK Life Sciences
511545SAW |
Bernsteinfarben | Ja | 4 ml-Autosamplerfläschchen mit Beschriftungsfeld |
841.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Oberseite: Schraubgewinde
Spezifikation
Borosilikatglas | |
100 | |
100er-Packung |
Chromatographische Anwendungen | |
Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde