missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde

Hergestellt aus Borosilikatglas

Marke:  DWK Life Sciences 331545SW

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11813053

  • 805.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Oberseite: Schraubgewinde

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Borosilikatglas
Chromatographische Anwendungen
100
45 mm
4 ml-Autosamplerfläschchen mit Beschriftungsfeld
15 mm
4.0 ml
1,77 in.
Schraubverschluss
100 /Packung
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde > Schraubgewinde, 13-425 mit Beschriftungsfeld; klares Borosilikatglas

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt