Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Kidney Toxicity Panel 1, 11plex
Das ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex ermöglicht die Erforschung der Nephrotoxizität durch die Analyse von 11 Protein-Targets in einem einzigen Well unter Verwendung der Luminex xMAP-Technologie.
Marke:  Invitrogen™ EPX110-15855-901
Artikelnummer. 17817862
  • 2900.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer438121-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number
Chargennummer438121-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEPX110-15855-901
Chargennummer432696-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberEPX110-15855-901
Chargennummer429970-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberEPX110-15855-901
Chargennummer429970-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberEPX110-15855-901
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Kidney Toxicity Panel 1, 11plex > 96 Tests