Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marke:  Fisherbrand™ 90106197
43.65 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17931152
  • 45.95 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • With round bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27 mL
Borosilikatglas (3.3)
Unsteril
No
Test Tube
150 mm
Cylindrical
Autoklavierbar
18 mm
1.2 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall > Capacity (Metric): 27 mL