Learn More
Invitrogen™ SeeBlue™ vorgefärbter Proteinstandard
Ermöglicht eine einfache Überwachung des Gellaufs und eignet sich hervorragend für die Beurteilung der Transfereffizienz beim Western-Blotting.
Marke: Invitrogen™ LC5625
130.72 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 500 μl (50 Applikationen von jeweils 10 μl) in einem Fläschchen aus Kunststoff; Ladepuffer besteht aus Tris-HCl, Formamid, SDS und Phenolrot
Beschreibung
Der SeeBlue Pre-Stained-Standard kann mit NuPAGE™, Tris-Glycin und Tricin-Gelen verwendet werden.
- Neun Polypeptide, die in klare, enge blaue Banden im Bereich von 4 bis 250 kDa getrennt werden (je nach Puffersystem)
- Einen ausgezeichneten Indikator zur Beurteilung der Transfereffizienz beim Western Blot
- Gebrauchsfertig: kein Mischen, Erwärmen oder Reduzieren erforderlich
- Gel-Kompatibilität: Bolt Bis-Tris Plus Gele, Novex Tricin-Gele, Novex Tris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele
Dieser Standard ist vorab reduziert und enthält keine Reduktionsreagenzien im Ladepuffer.
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
500 µl (50 Anwendungen mit je 10 µl), geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus Tris-HCl, Formamid, SDS und Phenolrot. Lagerung bei 4 °C. |
|
9 | |
Ja | |
1 Farbe: Blau | |
198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa | |
500 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Kolorimetrisch | |
Proteinleiter | |
3 bis 200 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele | |
SeeBlue™ | |
Nasseis |