Learn More
Mettler Toledo™ KCl 3M Fülllösung für Elektroden
Mit einem Spezialverschluss zum einfachen Befüllen der Elektroden ausgestattet. Mettler Toledo™ KCl 3M Fülllösungen für Elektroden sind Elektrolytlösungen, die ein optimales Leistungsverhalten von pH- und ionenselektiven Elektroden ermöglichen. Dieser Brückenelektrolyt enthält keine Silberionen, die zu einer Verunreinigung der Proben führen könnten.
Marke: Mettler Toledo™
25.99 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Elektroden spielen die wichtigste Rolle bei der pH- und Ionenmessung. Dementsprechend erfordern sie eine besondere Pflege und Behandlung. Die Elektroden sollten stets mit frischer, sauberer Elektrolytlösung befüllt sein. Ein regelmäßiges Nachfüllen oder Austauschen der Elektrolytlösung ist erforderlich, um eine gute Leistung der Elektroden zu gewährleisten.
Die Referenzelektrode einer pH- oder Ionenselektiven Elektrode (ISE) sollte nur mit der empfohlenen Elektrolytlösung befüllt werden. Der richtige Elektrolyt verringert das Diffusionspotenzial und gewährleistet ein optimales Temperatur- und Zweitverhalten.
Die 3 mol/l-Kaliumchloridlösung eignet sich für die meisten Anwendungen.
- Geeignet für die meisten Mettler Toledo pH-Sensoren, aufgrund des ARGENTHAL™ Referenzsystems
- Die ISE-Halbzellen der DX-Serie eignen sich auch für den Einsatz einer 3M KCl Elektrolyt-Brückenlösung
- Keine Gefahr einer Probenkontamination durch Silberionen
- Mit einem Spezialverschluss zum einfachen Befüllen der Elektroden
- Erhältlich in 25 und 250 ml-Flaschen sowie als 6 × 250 ml-Großpackung
Spezifikation
Farblos | |
ARGENTHAL™ Referenzsystem für pH-Elektroden, ISE-Halbzellen der DX-Serie | |
Ja | |
Neutral |
3 mol/l KCl | |
Kaliumchlorid-Elektrolytlösung | |
Flasche mit speziellem Füllverschluss | |
250 ml |