Learn More
Merck Immobilon™ Western chemilumineszentes HRP-Substrat (ECL)
Bietet hohe Empfindlichkeit über einen breiten Detektionsbereich hinweg, zu einem günstigen Preis
Marke: Merck WBKLS0500
Beinhaltet: Luminol, Peroxidlösung
Beschreibung
- Kombiniert hohe Empfindlichkeit und niedrigen Hintergrund
- Ermöglicht den Nachweis von Proteinen mit hohem und geringem Vorkommen im mittleren Femtogrammbereich
- Senkt den Antikörperverbrauch um das Zwei- bis Fünffache, verglichen mit weniger empfindlichen Reagenzien
- Kompatibel mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen sowie allen gängigen Puffern und Blockierungsreagenzien
Spezifikation
Dot/Slot-Blots | |
Meerrettich-Peroxidase | |
250 ml Luminol, 250 ml Peroxidlösung |
2 x 250 ml | |
5000cm2 Membran | |
2 °C bis 8 °C |