Learn More
Eisen-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Fe in 2 bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Brand:  Thermo Scientific Acros 196055000
56.22 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10266680
  • 84.34 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Iron standard solution
1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Kunststoffflasche
Farblos
Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Flüssig
Eisen
23925
55.85
997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
500 mL
7.86
MFCD00010999
Löslichkeit in Wasser: mischbar.
[Fe]
55.85
CHEBI:82664
AAS
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Show More
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number196051000,196055000
ChargennummerA0462209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number196051000,196055000
ChargennummerA0458451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number196051000,196055000
ChargennummerA0452379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number196051000,196055000
ChargennummerA0395163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number196051000,196055000
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eisen-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Fe in 2 bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml-Kunststoffflasche