Learn More
Mangan-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Mn in 2bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10133880
Marke: Thermo Scientific Acros 196115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Dichte 1.0200g/mL
Relative Dichte 1.02
Physikalische Form Flüssig
Summenformel Mn
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL-Nummer MFCD00011111
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -3.0°C
Siedepunkt 101.0°C
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich.
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC-Name Mangan
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:35154
Formelmasse 54.94
Güte AAS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.