Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15651140
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651140 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 x 5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15651140
Marke: Honeywell-Fluka 123544X5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5-104,5 % (manganometrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel FeSO4 · H2O
Formelmasse 278.01
Reinheit (%) 99.5 bis 104.5 % (manganometrisch)
Güte puriss.
Dampfdruck 14.6 mmHg (25 °C)
Dichte 1.898 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron(II) sulfate-7-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™ >