Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen(II)-sulfatheptahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | FeSO4 · H2O |
Formelmasse | 278.01 |
Reinheit (%) | 99.5 bis 104.5 % (manganometrisch) |
Güte | puriss. |
Dampfdruck | 14.6 mmHg (25 °C) |
Dichte | 1.898 g/ml bei 25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur