Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11994251
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994251
10 kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 11994251
Marke: Thermo Scientific Acros 423730100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 64.0°C
Farbe Blau oder Blau-Grün oder Grün
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Merck Index 15,4084
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Formelmasse 278.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0451946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0458553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0447318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0456214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >