Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen(II)-Sulfatheptahydrat |
Namenshinweis | puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. EUR., USP, 99.5-104.5% (manganometrisch) |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 25 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5 bis 104.5 % |
Strukturformel | FeSO4 · 7H2O |
Formelmasse | 278.01 |
Reinheit (%) | 99.5 bis 104.5 % (manganometrisch) |
Güte | puriss. |
Verpackung | Papier-/Poly-Beutel |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M3530 | Analysenzertifikat | 05/04/2023 | 12354-1KG,12354-25KG,12354-4X5KG,12354-500G,12354-5KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur