Learn More
Memmert™ IQ/OQ Dokument mit gerätebezogenen Werksdaten
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
- Für 9 Messpunkte nach DIN 12876.2
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB11 |
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |