Learn More
Brady™ Druckerbänder der Serie 4300 für Thermotransferdrucker – für IP ™ Drucker geeignet
Artikelnummer. 10266223
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2,3 in.
3,27 in.
4,3 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 10266223
Marke: Brady™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
IP-fähige Farbbänder verfügen über einen Smart Cell RFID-Tag, mit dem Farbbänder mit dem Brady IP industriellen Etikettendrucker kommunizieren können
  • Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
  • Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
  • Wachs/Harz-Rezeptur
  • Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
  • Core-I.D.: 25.4 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
  • Inklusive Spindel
  • Farbe: Schwarz
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet
Farbe Schwarz
Format Für IP™ geeignet
Material Wachs, Kunstharz
Printable Sides Ink-Side Out
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) IP300- und IP600 Drucker
Enthält Spindel
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 984 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 299.92 m
Breite (angloamerikanisch) 3,27 in.
Breite (metrisch) 83 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm
Alternate Part Number IP-R4300