Learn More
Invitrogen™ pLenti6/TR Vector Kit
Stellen Sie stabile Zelllinien her, die hohe Anteile an Tetracyclin-Repressor (TR)-Protein unter der Kontrolle des CMV-Promotors exprimieren
Marke:  Invitrogen™ V48020
719.28 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10297092
  • 972.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Das pLenti6/TR Vektor-Kit enthält 20 μg pLenti6/TR-Vektor und 50 mg Blasticidin.
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Vektor enthält Elemente, die das Verpacken des Konstrukts in lentivirale Partikel und des Blasticidin-Resistenzmarkers zur Auswahl stabiler Zelllinien ermöglichen. Der pLenti6/TR-Vektor ist für den Einsatz mit dem BLOCK-iT™ induzierbarem H1 lentiviralen RNAi-System, dem BLOCK-iT induzierbarem H1 RNAi-Eingabevektor-Kit und dem ViraPower™ T-REx™ lentiviralen Expressionssystem vorgesehen.
Lentivirale shRNA und miRNA, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, regulierte Expression, Virusgenbereitstellung, virusbasierte RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNAi Expressions-Vektorkit
Gateway™
Lentiviral
pLenti
Kit
Virale Expression
Das pLenti6/TR Vektor-Kit enthält 20 µg pLenti6/TR-Vektor und 50 mg Blasticidin. Bei -20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Induzierbar
Blasticidin
CMV
Block-iT™
1 Kit
Dokumentation
Brochures
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ pLenti6/TR Vector Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.