Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Marke: Tenak™ TE22494
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pappe
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Rot | |
Quadratisch | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
36 Packung | |
133 mm | |
32 mm |
Pappe | |
Kryobox | |
Dividers | |
133 x 133 x 32 mm | |
133 mm | |
0,08 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Rot, Abmessungen (H x B x T): 32 x 136 x 136 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur