missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Edelstahl-Tablett, rechteckig
Diese Tabletts eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Agencinox™ Rechtwinklige Tabletts aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
Marke: Agencinox™ 1252
Beschreibung
- Rechteckiges Tablett
- Edelstahlaufbau
- Lieferbar in einer Vielzahl von Größen
Spezifikation
510 x 340 mm | |
50 mm | |
Edelstahl | |
340 mm | |
Rechteckig |
510 x 340 x 50 mm | |
510 mm | |
Tablett | |
Geräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Agencinox™ Edelstahl-Tablett, rechteckig > Abmessungen (L x B x H):510 x 340 x 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur