Learn More
Invitrogen™ pTrcHis2 A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Verbesserte Initiierung von Translationen und starke Expression in E. coli
Marke: Invitrogen™ V36520
Beinhaltet: Alle Vektoren sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert. Eine TOP10 E. coli-Stich- und Positivexpressionskontrolle ist lieferbar.
Beschreibung
- Diese Vektoren verfügen über eine hohe regulierte Transkription vom Trc-Promotor
- Verbesserte Effizienz der Translation von eukaryotischen Genen in E. coli
- Der lacO-Operator und das lacIq-Repressor-Gen für transkriptionale Regulierung bei jedem E. coli-Stamm
- Dieser spezielle Vektor verfügt über das C-terminale Polyhistidin (6xHis)-Tag zur Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit einem Anti-HisG-Antikörper
- C-terminales Xpress-Epitop für die einfache Erkennung mit einem Anti-Xpress-Antikörper
- Enterokinase-Trennstelle zur Entfernung von Fusions-Tags
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
Trc, lacO | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
Thioredoxin | |
20 μg |
IPTG | |
Bakterien-Expressionsvektor | |
Alle Vektoren sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert. Eine TOP10 E. coli-Stich- und Positivexpressionskontrolle ist lieferbar. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Lagerung der Stiche bei Raumtemperatur. Der Vektor ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pTrc |