Learn More
Invitrogen™ pTrcHis A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Verbesserte Initiierung von Translationen und starke Expression in E. coli
Marke: Invitrogen™ V36020
Beinhaltet: Alle Vektoren werden in Suspension bereitgestellt. Eine TOP10 E. coli-Stich- und Positivexpressionskontrolle ist ebenfalls enthalten.
Beschreibung
- Diese Vektoren verfügen über eine hohe regulierte Transkription vom Trc-Promotor
- Verbesserte Effizienz der Translation von eukaryotischen Genen in E. coli
- Der lacO-Operator und das lacIq-Repressor-Gen für transkriptionale Regulierung bei jedem E. coli-Stamm
- Dieser spezielle Vektor verfügt über das N-terminale Polyhistidin (6xHis)-Tag zur Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit einem Anti-HisG-Antikörper
- N-terminales Xpress-Epitop für den einfachen Nachweis mit einem Anti-Xpress-Antikörper
- Enterokinase-Trennstelle zur Entfernung von Fusions-Tags
Bakterienexpression, Klonierung, Gateway-Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
Trc, lacO | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
Thioredoxin | |
20 μg |
IPTG | |
Bakterien-Expressionsvektor | |
Alle Vektoren werden in Suspension bereitgestellt. Eine TOP10 E. coli-Stich- und Positivexpressionskontrolle ist ebenfalls enthalten. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Lagerung der Stiche bei Raumtemperatur. Der Vektor ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pTrc |
pTrcHis
Version: 20 October 2008
DateigrößeVersion: 303.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pTrcHis A, B, & C Bacterial Expression Vectors > 20 μg