Learn More
Thermo Scientific™ Infigratinib, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468101000
364.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Infigratinib | |
3-(2,6-Dichloro-3,5-Dimethoxyphenyl)-1-[6-[4-(4-ethylperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]-1-methylurea; BGJ-398 | |
C26 H31 Cl2 N7 O3 | |
Fest | |
95% |
872511-34-7 | |
100 mg | |
560,48 | |
Reagenz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344359 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 |