Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
Marke: DuPont™ D13395699
23.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
- Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Schutzanzüge | |
Tychem™ | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Polymere Barrierebeschichtung | |
Für Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie |
XL | |
Gelb | |
Elastisch | |
Kragen | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5 > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur