Learn More
Brady™ MULTIPOLE CKT BKR
Kompatibel mit den meisten zwei- oder dreipoligen Leistungsschaltern mit einer Zugstange wie GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse und General Switch Company.
Marke: Brady™ 066320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rändelschrauben zum Fixieren der Verriegelung sicher über der Zugstange; mit anschließendem Einsetzen der Verriegelung, damit sich die Klemme nicht löst
Spezifikation
Universalverriegelung für mehrpoligen Leitungsschutzschalter | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
Universale mehrpolige Unterbrecherverriegelung | |
31,8 mm | |
62,2 mm |
Rot/schwarz | |
UL 94 HB | |
62,20 x 31,80 mm | |
6/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ MULTIPOLE CKT BKR > Breite: 62.2 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur