Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Ausführung der Tür:
Festes Fenster, Mit Scharnier links
Festes Fenster, Scharniere rechts
Flügel, Scharniere rechts
Außenhöhe (metrisch):
1105 mm
1950 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit DIN EN16121/16122 |
| Konfiguration | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
| Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 493 x 486 x 1835 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Ausführung der Tür | Festes Fenster, Mit Scharnier links |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1950 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1835 mm |
| Mehr anzeigen |