Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen
Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (>10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex™ G-25 DNA-Güte vorgepackt sind.
Marke:  Cytiva 17-0854-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10228284
  • 217.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Säulen, vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Gel vom DNA-Gütegrad, Schwerkraft-betrieben
  • Drei Größen für verschiedene Probenvolumen: 0.5 m (NAP-5), 1 ml (NAP-10) und 2.5 ml (NAP-25)
  • Geeignet für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch in kleinerer Stückzahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden
Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution
NAP-10
20 Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen > NAP-10; Packung mit 20 Stück