Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Artikelnummer. 10307713 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
71 l
121 l
121 l
184 l
Modell:
Locator 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator 4 Plus
Locator Jr. Plus
Enthält:
Mit Füllstandswächter
Ohne Füllstandswächter
Fläschchenkapazität:
2000
4000
6000
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10307713
Brand: Thermo Scientific™ CY509108
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
Das Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensystem ermöglicht eine kostengünstige Lagerung von bis zu 6.000 Proben, erleichtert die Probenentnahme und verbraucht nur wenig flüssigen Stickstoff. Dieses mit einem Index versehene System ist mit oder ohne Ultraschall-Füllstandsüberwachung erhältlich.
Eigenschaften:
  • Der kompakte Aufbau minimiert bei gleichzeitiger Maximierung der Lagerkapazität den Platzbedarf.
  • Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
  • Hervorragende Temperaturkonstanz: Proben werden bei unter -180 °C gelagert, selbst wenn der Füllstand des Flüssigstickstoffs im Gefäß unter 2 ″ (5 cm) fällt
  • Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Stickstofffüllstand unter einen sicheren Bereich fällt; potenzialfreie Kontakte zur Fernüberwachung
  • Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des flüssigen Stickstoffs und senkt die Betriebskosten
  • Sichere Verriegelung verhindert einen Zugriff durch Unbefugte
Locator 4 Plus und Locator 8 Plus:
  • Mit Füllstandsüberwachung
  • Außendurchmesser: 55,8 cm; Höhe: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Ohne Füllstandsüberwachung
  • Außendurchmesser: 55,9 cm; Höhe: 67,9cm
Locator 6 Plus:
  • Ohne Füllstandsüberwachung
  • Außendurchmesser: 66 cm, Höhe: 100,3 cm
Hinweis:
Für das angegebene Fassungsvermögen werden 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryofläschchen angenommen
Im Lieferumfang enthalten:
Mit Index versehene Gestelle aus Edelstahl, die für den Einsatz mit 2 ″- (5 cm) Nalgene™ Kryoboxen konzipiert sind (größere Gestelle für die Lagerung von 5,0 ml-Ampullen im Locator Jr. Plus und Locator 4 Plus). Erhältlich mit oder ohne Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachung (optional, werkseitig installierte Überwachung kann auch separat erworben werden).
Erfordert:
Thermo Scientific Nalgene Kryoboxen (gesondert erhältlich)
Kompatibel mit:
  • Boxen, Nalgene, 2 ″ für 1,0 und 1,5 ml-Röhrchen, 100 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton (CS509X24)
  • Boxen, Nalgene, 2 ″ für 2 ml-Fläschchen, 81 Fläschchen pro Box, Kiste mit 40 Stück (CS509X4); Kiste mit 20 Stück (CS509X5)
  • Boxen, Nalgene, 4 ″ für 5 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, jeweils (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Saugbecher, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
  • Logbook (LT509X5)
  • Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X3-70 (120 V, Jr.); CN509X6-70 (120 V, 4); CN509X10-70 (120 V, 6); CN509X9-70 (120 V, 8); CN509X1-70 (220 V, Jr.); CN509X4-70 (220 V, 4); CN509X11-70 (220 V, 6); CN509X7-70 (220 V, 8)
  • Ständer für 5,0 ml-Röhrchen (Lieferung umfasst keine Boxen) (HR509X19A)
  • Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
  • Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
  • Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
  • Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Manuelle Befüllung LN2-Dewar
Kapazität (angloamerikanisch) 4,273 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 121 l
Temperaturbereich Unter -180 °C
Isolierung Vakuum
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Enthält Mit Füllstandswächter
Modell Locator 4 Plus
Statische Rückhaltezeit 122 Tage
Außenhöhe (angloamerikanisch) 37,5 in.
Außenhöhe (metrisch) 95,3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 22 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 8,5 in.
Durchmesser (metrisch) 55,9 cm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21,5 cm
Überwachungsoptionen Ultraschallpegel
Spannung 220 V
Elektrische Anforderungen 220 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0,60 l
Fläschchenkapazität 4000
Versandgewicht (metrisch) 53,5 kg
Aufnahmevermögen Proben (4000)
Fassungsvermögen des Gestells 4