Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVanCE™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 9 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 21005-104630
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ HPLC-Säulen vereinen die herausragende Leistung unseres HyPURITY 190Å-Silika mit einer C-Umkehrphasenchemie. Diese Spezialpackung mit polar eingebettetem Charakter eignet sich gut für LC/MS-Anwendungen. Die polare Gruppe schützt die Oberflächensilanole vor Wechselwirkungen mit polaren Analyten und bietet alternative Selektivität mit ausgezeichneter Leistung für Verbindungen mit schlechter Peakform mit herkömmlichen alkylgebundenen Phasen wie C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-Säulen bieten:
- Eine polare eingebettete stationäre Phase für alternative Selektivität
- Ideal für schnelle Analysen mit hohem Durchsatz
- Verbesserte wässrige Stabilität
- Außergewöhnliche Peakform für Säuren, Basen und Chelatoren
- Partikelgrößen von 3 µm und 5 µm sind in einer Vielzahl von Säulengeometrien erhältlich
- Geeignet für LC/MS durch außergewöhnlich geringes Bluten
- Ideal geeignet für eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
190 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C8 | |
9 % | |
Ja |