Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVanCE™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. p-3138010 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11592831
Marke: Thermo Scientific™ 21005054630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 9 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ HPLC-Säulen vereinen die herausragende Leistung unseres HyPURITY 190Å-Silika mit einer C-Umkehrphasenchemie. Diese Spezialpackung mit polar eingebettetem Charakter eignet sich gut für LC/MS-Anwendungen. Die polare Gruppe schützt die Oberflächensilanole vor Wechselwirkungen mit polaren Analyten und bietet alternative Selektivität mit ausgezeichneter Leistung für Verbindungen mit schlechter Peakform mit herkömmlichen alkylgebundenen Phasen wie C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-Säulen bieten:
  • Eine polare eingebettete stationäre Phase für alternative Selektivität
  • Ideal für schnelle Analysen mit hohem Durchsatz
  • Verbesserte wässrige Stabilität
  • Außergewöhnliche Peakform für Säuren, Basen und Chelatoren
  • Partikelgrößen von 3 µm und 5 µm sind in einer Vielzahl von Säulengeometrien erhältlich
  • Geeignet für LC/MS durch außergewöhnlich geringes Bluten
  • Ideal geeignet für eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 180 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 9 %
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase